Merck
H17856
Sigma-Aldrich
trans-β-Hydromuconic acid
98%
Synonim(y):
trans-3-Hexenedioic acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic acid, Dihydromuconic acid
Wybierz wielkość
10 G
832,00 zł
50 G
1960,00 zł
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
832,00 zł
50 G
1960,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
Beilstein:
1723581
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
195-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
Klucz InChI
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)