Przejdź do
D38308
2,4′-Dibromoacetophenone
>98%
Synonim(y):
4′-Bromophenacyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.94
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-783-6
Beilstein/REAXYS Number:
607604
MDL number:
Assay:
>98%
Form:
crystals
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98%
form
crystals
mp
108-110 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLA2G2A(5320)
rat ... Pla2g2a(29692)
Application
Undergoes condensation reactions with aldehydes in the presence of SnCl2 or SmI3 to afford α,β-unsaturated ketones. Also useful in the esterification of carboxylic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
65478768082319856
description
>98%
description
97%
description
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
description
99 atom % D
assay
>98%
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
solid
form
-
mp
108-110 °C (lit.)
mp
47-52 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.), 108-112 °C
mp
19-20 °C (lit.)
Gene Information
human ... PLA2G2A(5320)
rat ... Pla2g2a(29692)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
bromo, ketone
functional group
bromo, ketone
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4′-Dibromoacetophenone
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)