Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł 1207,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-027-0
Beilstein/REAXYS Number:
1759560
MDL number:
Assay:
97% (T)
1207,50 zł
Cena katalogowa1610,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97% (T)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+
InChI key
XVOUMQNXTGKGMA-OWOJBTEDSA-N
General description
Glutaconic acid, also known as 2-pentenedioic acid, is an unsaturated dicarboxylic acid. It is formed as one of the degradation products during the partial wet oxidation (PWO) of alkali lignin. The analysis of its crystal structure indicates that the compound exists predominantly in the trans-conformation. The geometric bond lengths and bond angles of glutaconic acid have been obtained using Hartree–Fock (HF), density functional calculations and IR spectral data.
Application
Glutaconic acid has been used in the preparation of CoA-substrate glutaconyl-CoA by reacting with acetyl-CoA.[1] It may be used in the preparation of 6-chloro-2(2H)-pyranone by reacting with phosphorus pentachloride (PCl5).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% (T) | assay - | assay ≥98.5% (NaOH, titration) | assay ≥97.0% (T) |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group carboxylic acid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaconic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?