Merck
H1256
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
~90%
Synonim(y):
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
Wybierz wielkość
1 G
853,00 zł
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
853,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.25
Beilstein:
1545011
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
~90%
przydatność reakcji
reagent type: linker
mp
132-133 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
Klucz InChI
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ester N-hydroksysukcynoimidowy kwasu 3-(4-hydroksyfenylo)propionowego może być stosowany do przygotowania odczynników znakowanych 125I, które są wykorzystywane w badaniach wiązania białek i peptydów.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radioimmunoassay of iodinated gentamicin
Broughton, Alan and Strong, James E
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 66(1), 125-129 (1976)
M Rack et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 400(4), 403-408 (1984-04-01)
Several reagents that react with sulfhydryl and amino groups were applied to voltage-clamped single nerve fibres of the frog. The fibres were exposed to comparable amounts of the chemical reagents for relatively short times. 3-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester (HPPS), a
Preparation of 125-I-labeled oligosaccharide derivatives with the aid of 3-(4-hydroxyphenyl) propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Himmelspach K, et al.
Febs Letters, 75(1-2), 154-158 (1977)
Comparative methods for the radiolabeling of peptides.
A E Bolton
Methods in enzymology, 124, 18-29 (1986-01-01)
P Portolés et al.
Journal of immunological methods, 129(1), 105-109 (1990-05-08)
A method for the vectorial radioiodination of CD4 and other membrane proteins having few or no tyrosine residues in the extracytoplasmic domains is described. Incubation of the cells with sulfosuccinimidyl (hydroxyphenyl) propionate (sulfo-SHPP), a water-soluble derivative of the Bolton-Hunter reagent