Przejdź do
56189
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥97.0% (C), BioReagent
Synonim(y):
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
251-818-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1545011
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester, BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97% (C)
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97% (C)
mp
132-133 °C (lit.)
fluorescence
λex 320 nm; λem 409 nm in 0.1 M Tris pH 8.8, 2 mM H2O2, peroxidase
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChI key
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Application
Bolton-Hunter reagent precursor (3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester) is a hydroxysuccinimide ester used as an intermediate for high radioactive radioiodination of proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H12566317963175
assay
≥97% (C)
assay
~90%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
132-133 °C (lit.)
mp
132-133 °C (lit.)
mp
167-171 °C
mp
123-129 °C
fluorescence
λex 320 nm; λem 409 nm in 0.1 M Tris pH 8.8, 2 mM H2O2, peroxidase
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)