Kluczowe dokumenty
GRTRANSFER10
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
Easy transfer, L × W 1 cm × 1 cm
Wybierz wielkość
1 EACH
553,00 zł
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
553,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Easy transfer monolayer Graphene, L × W 1 cm × 1 cm, avg. no. of layers, 1
Właściwości
avg. no. of layers 1
tryb wzrostu
CVD
opór arkusza
450 +/- 40 Ω/sq, on SiO2/Si (1cm x 1cm)
dł. × szerokość
1 cm × 1 cm
pokrycie powierzchni
(Coverage) >98%
kolor
transparent>97%
wielkość ziarna
≤20 μm
Opis ogólny
Jednowarstwowy grafen CVD o wymiarach 1 cm x 1 cm (zweryfikowany za pomocą współczynnika Ramana 2D/G) jest umieszczony pomiędzy warstwą ochronną i polimerową warstwą nośną uwalniającą wodę.
Struktura grafenu łatwego do transferu:
Górna warstwa ochronna (w kształcie kwadratu), jednowarstwowy grafen CVD w środku i dolna polimerowa warstwa nośna uwalniająca wodę (w kształcie okrągłym).
Zastosowanie
Czysty sposób transferu jednowarstwowego grafenu jest wysoce pożądany w celu wykorzystania jego wyjątkowych właściwości.
Ten produkt wykorzystuje specjalnie zaprojektowany mechanizm do łatwego i czystego transferu wysokiej jakości jednowarstwowego grafenu CVD do budowy najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych, takich jak:
  • najnowocześniejsze tranzystory FET oparte na grafenie
  • Czujniki oparte na grafenie
  • Mikro/nanoelektronika oparta na heterostrukturach
Czysty transfer można wykonać, wykonując poniższe 3 proste kroki:
Uwolnienie
Powoli umieść próbkę na dejonizowanej (DI) wodzie, okrągłą stroną (warstwa polimeru) skierowaną w dół, kwadratowa warstwa ofiarna + grafen stopniowo oddzieli się od rudej folii polimerowej. Gdy warstwa protektorowa/grafen unosi się na powierzchni, usuń okrągłą folię polimerową.
Transfer
Przenieś żądane podłoże do tego samego pojemnika z wodą DI, gdy warstwa protektorowa/grafen unosi się na powierzchni. Przechylić podłoże o 45º i zetknąć je z warstwą protektorową/grafenem od dołu. Wyjąć warstwę protektorową/grafen/podłoże i pozostawić do wyschnięcia na 30 minut w powietrzu. Następnie wygrzewaj próbki na gorącej płycie w temperaturze 150 stopni Celsjusza przez 1 godzinę. Na koniec, przed usunięciem warstwy protektorowej, należy przechowywać ją w próżni przez co najmniej 24 godziny, aby uniknąć oderwania grafenu od podłoża.
Usuwanie warstwy protektorowej
Aby usunąć warstwę protektorową, można użyć dwóch metod:
Rozpuszczalniki: Zanurzyć warstwę protektorową/grafen/podłoże w acetonie na 1h, następnie w alkoholu izopropylowym na kolejną 1h i przedmuchać próbkę N2 w celu jej wysuszenia.
Obróbka termiczna: Umieścić warstwę protektorową/grafen/podłoże w piecu i ogrzewać próbkę w temperaturze 450 C w
atmosferze obojętnej przez 2h.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)