Kluczowe dokumenty
GN203NPURC
Whatman® Mini-UniPrep® G2 standard septum
regenerated cellulose membrane, pore size 0.45 μm, clear vial, pack of 100
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
Materiały
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
clear vial
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
regenerated cellulose membrane
silicone septa (with PTFE liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 29028929 (US reference)
Whatman GN203NPURC
Parametry
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
pojemność filtra
500 μL
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Mini-UniPrep® G 2 to uniwersalny filtr bezstrzykawkowy z komorą ze szkła borokrzemianowego. Zastępuje filtry strzykawkowe do przygotowywania próbek UHPLC/HPLC z użyciem autosamplera, zapewniając łatwiejszą obsługę i mniejszą liczbę elementów eksploatacyjnych. Przekształć przygotowywanie próbek HPLC i UHPLC za pomocą naszych filtrów bezstrzykawkowych Mini-UniPrep® G2. Filtry te łączą cztery kroki w jednym, oferując szybkie, wydajne i mniej marnotrawne rozwiązanie do filtracji próbek przed chromatografią.
Jak działa filtr bezstrzykawkowy Mini-UniPrep®
Filtry bezstrzykawkowe Mini-UniPrep® G2 mogą być używane ręcznie lub z multikompresorem. Multikompresor pozwala na przetwarzanie wielu próbek filtracyjnych, dodatkowo skracając czas przygotowania próbki do analizy chromatograficznej.
Korzystanie z filtra bezstrzykawkowego Mini-UniPrep® G2 jest łatwe. Jeśli nie używasz multikompresora, po prostu umieść próbkę w urządzeniu Mini-UniPrep®, włóż tłok i ściśnij. Próbka jest filtrowana szybko i łatwo. Unikalna konstrukcja pozwala na wtłoczenie ciekłej próbki do zbiornika tłoka. Nadmiar powietrza wydostaje się przez otwór odpowietrzający, dopóki uszczelka nie zostanie zatrzaśnięta. Filtr bezstrzykawkowy Mini-UniPrep® może być następnie używany w autosamplerze.
Cechy i korzyści
  • Zawiera zintegrowaną fiolkę z autosamplerem, tłok z dołączoną membraną filtrującą oraz przegrodę/nakrętkę.
  • Fiolki ze szkła borokrzemianowego eliminują wymywalne substancje na bazie tworzyw sztucznych, które mogą pochodzić z fiolek polipropylenowych.
  • Zaprojektowane do przechowywania do 0,5 ml niefiltrowanej próbki, którą można następnie załadować bezpośrednio do autosamplera.
  • Łatwo sprawdzić, kiedy próbka została przefiltrowana
  • Szeroka gama membran o wielkości porów 0,2 i 0,45 µm spełniających określone wymagania
  • Dostępne również w bursztynowym szkle dla próbek wrażliwych na światło
Informacje prawne
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)