Kluczowe dokumenty
WAMUPG2MCPWC8
Whatman® Mini-UniPrep® G2 hand compressor
8 position, pack of 1
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy, filtr whatman, mini-uniprep G2, sprężarka ręczna
Wybierz wielkość
1 PKG
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40151600
NACRES:
NB.24
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 29026196 (US reference)
Whatman MUPG2MCPWC8
Opis ogólny
Kompresor ręczny Mini-UniPrep G2 jest przeznaczony do użytku z filtrami bezstrzykawkowymi Mini-UniPrep G2.
Cechy i korzyści
  • Usprawnia filtrację bezstrzykawkową poprzez jednoczesne filtrowanie do ośmiu fiolek z filtrem
  • Zaprojektowany dla Cytiva's Mini-UniPrepG2 - ze zintegrowaną fiolką autosamplera ze szkła borokrzemowego, tłokiem i dołączoną membraną filtracyjną oraz przegrodą z zakrętką.
  • Szklana konstrukcja zapobiega interferencji substancji wymywanych z plastikowej obudowy z analizą farmaceutyczną HPLC/UHPLC
  • Fiolki Mini-UniPrepG2 można ładować bezpośrednio do autosamplera
Inne uwagi
Zawiera sprężarkę Multicompressor i pojedynczą 8-pozycyjną białą tacę do użytku ze szkłem MUP G2.
Informacje prawne
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)