Merck
GF96312326
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 26.5mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin carbon fiber / epoxy, 99.9%
Synonim(y):
Aluminum, AL002678
Wybierz wielkość
1 EA
6900,00 zł
6900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
6900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
hexagonal (prism)
opis
cell wall 0.064mm
Próba
≥99.9%
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 963-123-26
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar komórki
6.3 mm
rozmiar × grubość
600 x 600 mm × 26.5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan J Mailloux et al.
Experimental cell research, 317(16), 2231-2238 (2011-07-27)
Aluminum (Al) is a metal toxin that has been implicated in the etiology of a number of diseases including Alzheimer's, Parkinson's, dialysis encephalopathy, and osteomalacia. Al has been shown to exert its effects by disrupting lipid membrane fluidity, perturbing iron
Todd D Terhune et al.
Journal of immunotoxicology, 10(2), 210-222 (2012-09-13)
Aluminum-containing adjuvants increase the effectiveness of vaccination, but their ability to augment immune responsiveness also carries the risk of eliciting non-target responses, especially in genetically susceptible individuals. This study reviews the relevant actions of aluminum adjuvants and sources of genetic
Vesa Riihimäki et al.
Critical reviews in toxicology, 42(10), 827-853 (2012-09-28)
Exposure to aluminum at work is widespread, and people are exposed to several species of aluminum, which differ markedly as to the kinetics and toxicity. Especially welding of aluminum is widely applied and continuously expanding. Inhalation of fine particles of
Sungwon Han et al.
Cell biology and toxicology, 29(2), 75-84 (2013-03-07)
Metal pollutants are a global health risk due to their ability to contribute to a variety of diseases. Aluminum (Al), a ubiquitous environmental contaminant is implicated in anemia, osteomalacia, hepatic disorder, and neurological disorder. In this review, we outline how
J R Walton
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 29(2), 255-273 (2012-02-15)
Most humans living in industrialized societies are routinely exposed to bioavailable aluminum salts in the form of additives-in commercially-prepared foods, alum-clarified drinking water, certain pharmaceuticals, sunscreens, and other topical applications. Minute amounts of this aluminum are absorbed into the circulation.