Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Zastosowanie
Roztwór badawczy Δ9-THC jako wzorzec kannabinoidowy: Roztwór (±)- Δ9-THC służy jako syntetyczny wzorzec analityczny THC w badaniach nad kannabinoidami, pomagając w kalibracji i walidacji technik analitycznych, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) i chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS). Aplikacja ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładnego profilowania kannabinoidów w badaniach farmaceutycznych i biochemicznych (Shen et al., 2021).
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)