Merck
GF81157091
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 200 g
Synonim(y):
SI006031
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141911
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Produkt GF81157091 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99.95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 811-570-91
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)