Merck
GF93494177
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
SI006030
Wybierz wielkość
1 EA
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1570,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141911
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 934-941-77
masa
10 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2