Kluczowe dokumenty
GF72714102
Zinc
wire reel, 0.1m, diameter 1.0mm, 99.999%
Synonim(y):
ZN005133
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.999%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 727-141-02
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.1 m × 1.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)