GF67975172
Magnesium
wire reel, 2m, diameter 1.1mm, as drawn, 99.9+%
Synonim(y):
Magnesium, MG005140
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Postać
wire
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 679-751-72
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2 m × 1.1 mm
tw
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials