Merck
GF49396775
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
ND006100
Wybierz wielkość
1 EA
5730,00 zł
5730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141609
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 493-967-75
rezystywność
64.0 μΩ-cm, 20°C
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
gęstość
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Klucz InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)