Kluczowe dokumenty
GF49364264
Platinum
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Platinum, PT005145
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 493-642-64
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Phase Electronic Structure Tuning via Pt, P-Doped Ni(4) Mo-Implanted Ti(4) O(7) for Highly Efficient Water Splitting and Mg/Seawater Batteries.: This article examines the tuning of electronic structures in Pt-doped catalysts to enhance efficiency in water splitting and Mg/seawater batteries, showcasing platinum materials in advanced battery design (Hoa et al., 2024).
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)