Przejdź do
929883
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
Synonim(y):
Platinum Mesh Electrode
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
12352103
7580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.9%
size
2.0 cm × 2.0 cm
Application
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
Legal Information
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z264946444685327492
description
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
description
BNC connector
description
wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
description
wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
size
2.0 cm × 2.0 cm
size
-
size
-
size
-
assay
99.9%
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the thickness of the Pt electrode?
    1 answer
    1. The wires making up the 2cm x 2cm mesh have a diameter of 0.1mm. The adhesive that connects the mesh to the platinum wire has a variable thickness and may range from 2 - 4 mm.