Kluczowe dokumenty
GF70271298
Platinum
wire, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.995%
Synonim(y):
PT005139
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.995%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 702-712-98
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
Długość
0.2 m
średnica
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)