Merck
GF45846456
Nickel
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, hard, 99.98%
Synonim(y):
Nickel, NI005171
Wybierz wielkość
1 EA
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.98%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 458-464-56
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 1.0 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal Cox et al.
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 145(4), 505-513 (2014-04-08)
Nickel-titanium closed-coil springs are purported to deliver constant forces over extended ranges of activation and working times. In-vivo studies supporting this claim are limited. The objective of this study was to evaluate changes in force-decay properties of nickel-titanium closed-coil springs
Gonensin O Bozdag et al.
Gene, 538(2), 251-257 (2014-02-04)
Nickel is an essential micronutrient due to its involvement in many enzymatic reactions as a cofactor. However, excess of this element is toxic to biological systems. Here, we constructed a cDNA library from Beta maritima and screened it in the
Egor Geist et al.
Natural product reports, 31(4), 441-448 (2014-02-28)
This Highlight covers the current status of relatively unexplored sp(3)-sp(3) cross-coupling reactions with particular focus on natural product and related syntheses.
Giovanna Visioli et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 490-496 (2013-11-30)
In vitro short-term chronic phytotoxicity germination and root elongation test were applied to test the effects of nickel (Ni) in seed germination and root elongation in six plants species: Cucumis sativus (Cucurbitaceae), Lepidium sativum and Brassica nigra (Brassicaceae), Trifolium alexandrinum
Daniel H Rothman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(15), 5462-5467 (2014-04-08)
The end-Permian extinction is associated with a mysterious disruption to Earth's carbon cycle. Here we identify causal mechanisms via three observations. First, we show that geochemical signals indicate superexponential growth of the marine inorganic carbon reservoir, coincident with the extinction