Przejdź do
357626
Nickel
≥99.9% trace metals basis, wire, diam. 0.5 mm
Synonim(y):
Ni
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 m
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
266,25 zł
25 m
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
975,00 zł
731,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101706
EC Number:
231-111-4
MDL number:
eCl@ss:
38190701
266,25 zł
Cena katalogowa355,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nickel, wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
wire
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
  • 5 m (approximately 8.5 g)
  • 25 m (approximately 42.5 g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
577995GF04564470GF97876445
Nickel foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
Nickel
Nickel wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
GF97876445
Nickel
description
wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99%
form
wire
form
nanopowder
form
foil
form
wire
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)