Kluczowe dokumenty
GF37594312
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 200 g, purity 99.999%
Synonim(y):
FE506020
Wybierz wielkość
1 EA
9500,00 zł
9500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
9500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 375-943-12
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
850 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)