Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł 293,25 zł |
Informacje o tej pozycji
293,25 zł
Cena katalogowa391,00 złZaoszczędź 25%assay
≥99% trace metals basis
form
powder and chunks
composition
Gadolinium, 79.5 wt. % , Germanium, 14.8 wt. % , Silicon, 5.7 wt. %
reaction suitability
core: gadolinium, core: germanium, core: silicon
mp
1675 °C
density
5.7 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Si].[Ge].[Gd]
InChI
1S/Gd.Ge.Si
InChI key
LVKVKSQVTJLPDE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Gd5Si2Ge2, ≥99% trace metals basis | description 50g lump, 50mm max. lump size, broken ingot | description powder, −100 mesh, ≥99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis |
| form powder and chunks | form lumps (broken ingot) | form powder | form powder |
| assay ≥99% trace metals basis | assay - | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| density 5.7 g/mL at 25 °C | density - | density 5.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.32 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1675 °C | mp - | mp 937 °C (lit.) | mp - |
| composition Silicon, 5.7 wt. % , Germanium, 14.8 wt. % , Gadolinium, 79.5 wt. % | composition Si₇₀Ge₃₀ | composition - | composition - |
| reaction suitability core: silicon, core: gadolinium | reaction suitability core: germanium, core: silicon | reaction suitability core: germanium | reaction suitability core: germanium |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Water-react. 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?