Kluczowe dokumenty
GF18659919
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Synonim(y):
FE506020
Wybierz wielkość
1 EA
5720,00 zł
5720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
5720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 186-599-19
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
850 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)