Przejdź do
752622
Iron disilicide
powder, -20 mesh, 99.9% trace metals basis
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Iron silicide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
635,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FeSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
FeSi₂
reaction suitability
core: iron, core: silicon
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
particle size
-20 mesh
mp
1220 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Fe](=[SiH2])=[SiH2]
InChI
1S/Fe.2H2Si/h;2*1H2
InChI key
UVUDQHYBXBVHAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Iron disilicide (FeSi2) is a direct bandgap (0.85-0.87 eV) semiconductor material that has a high optical absorption coefficient, high Seebeck coefficient, high working temperature and high resistance to oxidation.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
FeSi2 can be used in a variety of optoelectronic applications such as lithium-ion batteries, light-emitting diodes (LEDs) and solar cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701122698172759546
description
powder, -20 mesh, 99.9% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
description
≥85%
description
powder, <5 μm particle size (BET), >97% (XRF)
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥85%
assay
>97% (XRF)
particle size
-20 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
<5 μm (BET)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
mp
1220 °C (lit.)
mp
304 °C (lit.)
mp
>300 °C
mp
>300 °C (lit.)
reaction suitability
core: iron, core: silicon
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
composition
FeSi₂
composition
-
composition
-
composition
LiFePO4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)