Merck
GF33912985
Iridium
powder, max. particle size 50 micron, weight 1 g, purity 99.9%
Synonim(y):
IR006012
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ir
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141720
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 339-129-85
rezystywność
4.71 μΩ-cm
masa
1 g
maks. wielk. cząst.
50 μm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)