Merck
209694
Ruthenium
powder, −200 mesh, 99.9% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141739
EC Number:
231-127-1
MDL number:
eCl@ss:
38190801
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Ru
reaction suitability
core: ruthenium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
particle size
−200 mesh
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
hydrogen and fuel cell
greener alternative category
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)