Merck
GF33034610
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonim(y):
LI007915
About This Item
Wzór liniowy:
Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 330-346-10
rezystywność
9.446 μΩ-cm, 20°C
Długość
200 mm
średnica
12.7 mm
tw
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
gęstość
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2