Merck
266000
Sigma-Aldrich
Lithium
greener alternative
ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium foil
Wybierz wielkość
25 G
963,00 zł
100 G
3090,00 zł
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
963,00 zł
100 G
3090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141803
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
ribbon
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
9.446 μΩ-cm, 20°C
grubość × szer.
1.5 mm × 100 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
gęstość
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Lithium ribbon can be used as a counter and a reference electrode for lithium-ion batteries. It can also be used in the fabrication of textile-based batteries.[5][6]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Investigation on the solid electrolyte interface formed on pyrolyzed photoresist carbon anodes for C-MEMS lithium-ion batteries
Galobardes F, et al.
Diamond and Related Materials, 15(11-12), 1930-1934 (2006)
A layer-built rechargeable lithium ribbon-type battery for high energy density textile battery applications
Kim J, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(6), 1774-1780 (2014)
Dongyun Chen et al.
Nanoscale, 5(17), 7890-7896 (2013-07-16)
Two-dimensional nanosheets can leverage on their open architecture to support facile insertion and removal of Li(+) as lithium-ion battery electrode materials. In this study, two two-dimensional nanosheets with complementary functions, namely nitrogen-doped graphene and few-layer WS2, were integrated via a
Enikö Zörgö et al.
PLoS genetics, 9(3), e1003388-e1003388 (2013-04-05)
The number of chromosome sets contained within the nucleus of eukaryotic organisms is a fundamental yet evolutionarily poorly characterized genetic variable of life. Here, we mapped the impact of ploidy on the mitotic fitness of baker's yeast and its never
Jiehua Liu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(30), 4097-4111 (2012-04-17)
Two dimensional nanoarchitectures are of great interest in lithium storage for energy-storage devices, in particular lithium-ion batteries, due to its shortened paths for fast lithium ion diffusion and large exposed surface offering more lithium-insertion channels. Their competitive lithium-storage features provide
Produkty
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Zobacz wszystko