Kluczowe dokumenty
GF26594994
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
1000g lump, 100mm max. lump size
Synonim(y):
BI036100
Wybierz wielkość
1 EA
3020,00 zł
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 265-949-94
masa
1000 g
maks. wielkość bryłki
100 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)