Kluczowe dokumenty
GF29736692
Silver
rod, 100mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.997%
Synonim(y):
Silver, AG007912
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.997%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 297-366-92
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 3.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)