Kluczowe dokumenty
GF17641346
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, green
Synonim(y):
NI516011
Wybierz wielkość
1 EA
989,00 zł
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
989,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 176-413-46
masa
50 g
kolor
green
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)