Kluczowe dokumenty
GF08787842
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonim(y):
FE248710
Wybierz wielkość
1 EA
1210,00 zł
5 EA
4900,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1210,00 zł
5 EA
4900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
40 x 40 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 087-878-42
śr. × pojemność nominalna
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
rozmiar × otwór
100 mm × 100 mm × 0.37
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)