Kluczowe dokumenty
GF53057099
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonim(y):
FE228710
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 530-570-99
śr. × grubość
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
rozmiar
100 mm × 100 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)