Kluczowe dokumenty
GF68848521
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 150 x 150mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonim(y):
FE248705
Wybierz wielkość
1 EA
950,00 zł
5 EA
3850,00 zł
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
950,00 zł
5 EA
3850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
150 x 150 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 688-485-21
śr. × pojemność nominalna
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
rozmiar × otwór
150 mm × 150 mm × 0.37
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)