Z400165
Fine test sieves
SS frame, pore size 63 μm
Wybierz wielkość
778,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
778,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ATM 230SS8F
wielkość cząstki
230 mesh
wielkość porów
63 μm
Opis ogólny
- Pełne sita testowe o wysokości 2 cali i średnicy 8 cali
- Zgodność ze specyfikacją ASTM E-11
- Pomiar tkaniny drucianej SS identyfikowalny z NIST
- Każde sito posiada certyfikat zgodności ze wszystkimi obowiązującymi specyfikacjami ASTM, ISO i ANSI.
Te sita testowe z metalową ramą są produkowane z lutem ołowiowym/cynowym na spodzie, który łączy tkaninę drucianą z fartuchem sita. Górny szew jest zabezpieczony klejem utwardzanym promieniami UV.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Tabela konwersji wielkości cząstek z naszej biblioteki technicznej Lab Basics
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library