GF32136500
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonim(y):
FE228710
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 321-365-00
śr. × grubość
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
rozmiar
150 mm × 150 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)