G5129
Gentisic acid sodium salt hydrate
≥98%
Synonim(y):
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt, 5-Hydroxysalicylate sodium
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
ciąg SMILES
[Na].Oc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6O4.Na.H2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;;/h1-3,8-9H,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
SYGYBOPDUUSVNE-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3