Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł 688,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(FC6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
688,50 zł
Cena katalogowa918,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
59-61 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChI key
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 96% | description TraceCERT®, certified reference material, 19F-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 98% | assay 99% | assay 96% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 300 |
| mp 59-61 °C (lit.) | mp 102-105 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 102-105 °C (lit.) |
| functional group fluoro, ketone | functional group ketone, fluoro | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?