Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł 603,75 zł |
Informacje o tej pozycji
603,75 zł
Cena katalogowa805,00 złZaoszczędź 25%grade
technical grade
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
autoignition temp.
743 °F
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 92% | description 92% | description 92% | description ≥92% |
| assay 92% | assay 92% | assay 92% | assay ≥92% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 183 °C (lit.) | bp 233-235 °C (lit.) | bp 185 °C/100 mmHg (lit.) | bp 117 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.502 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.) | refractive index n20/D 1.402 (lit.) |
| density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.402 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.831 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.814 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Diethylbenzene
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?