Merck
E35702
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Synonim(y):
4-Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, NSC 84213
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H8(=O)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zanieczyszczenia
10% methyl ester
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
128-132 °C/32 mmHg (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
FFVHHWOJYFCNJP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Hydroxylation / oxidative chlorination with hydrogen peroxide
  • Heterocyclization
  • Cyclization of generated dianions followed by dehydrogenation
  • Palladium-catalyzed isomerization
  • Regioselective cyclizations
  • Vinylogous Michael reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)