Przejdź do
514780
2-Oxocyclopentaneacetic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O=)C5H7CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
47-51 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
SMILES string
OC(=O)CC1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(6)4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)