Merck
277312
Sigma-Aldrich
2-Propyl-1-pentanol
99%
Wybierz wielkość
1 G
252,00 zł
10 G
1150,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
252,00 zł
10 G
1150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2