Merck
E14608
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromovalerate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(Br)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
190-192 °C (lit.)
gęstość
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daria Kupczyk et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-19)
Glucocorticoid metabolism at the tissue level is regulated by two isoenzymes 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD), which mutually convert biologically active cortisol and inactive cortisone. Recent research is focused on the role of 11β-HSD1 and 11β-HSD2 as autocrine factors of tumor cell
Renata Studzińska et al.
Chemistry & biodiversity, 16(6), e1900065-e1900065 (2019-04-24)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) is an enzyme that affects the body's cortisol levels. The inhibition of its activity can be used in the treatment of Cushing's syndrome, metabolic syndrome and type 2 diabetes. In this study, we synthesized new