Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł 1759,50 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
548,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
(Powder or Crystals or Flakes)
mp
77-82 °C
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless
functional group
bromo, carboxylic acid, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI key
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% | description 99.0-101.0% (T) | description 99 atom % 13C, 97% (CP) | description ≥98.5% (NaOH, titration) |
| assay ≥98.0% | assay 99.0-101.0% (T) | assay 97% (CP) | assay ≥98.5% (NaOH, titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form (Powder or Crystals or Flakes) | form crystals | form powder | form powder |
| mp 77-82 °C | mp 114-118 °C | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?