Przejdź do
16491
Methyl bromopyruvate
technical
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
249,75 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2COCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754888
Assay:
≥95.0% (T)
Form:
liquid
249,75 zł
Cena katalogowa333,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95.0% (T)
form
liquid
density
1.70 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C4H5BrO3/c1-8-4(7)3(6)2-5/h2H2,1H3
InChI key
MQONVZMIFQQQHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl bromopyruvate is an inhibitor of carbonic anhydrase.
Application
Methyl bromopyruvate was used in the synthesis of 2-(4-amino-4-carboxybutyl)thiazole-4-carboxylic acid and methyl-1-(bromomethyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E14578M688212268
description
technical
description
technical grade, 90%
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥97.0% (AT)
assay
≥95.0% (T)
assay
90%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
density
1.70 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
form
-
functional group
ester, ketone, bromo
functional group
ketone, bromo, ester
functional group
-
functional group
phenyl, ether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)