Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł 379,10 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 954,00 zł 810,90 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOSCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-415-2
Beilstein/REAXYS Number:
506318
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
379,10 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
density
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClSC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3
InChI key
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorocarbonylsulfenyl chloride has been used in the preparation of:
- 5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one
- fluorinated oxathialones
- polyfluoroalkylchlorothioformates
- chlorocarbonylpolyfluoroalkylsulfenate esters
- chlorocarbonylhexafluoroisopropylidenimino sulfenate
- 5-tri-fluoromethyl-2-oxo-1,3,4-oxathiazole
- commercially important N,N-dialkylcarbamoyl chlorides
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?