DWKW217931
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity (1,250 mL), white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 6 ea
Synonim(y):
W217931
Wybierz wielkość
299,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
299,00 zł
Polecane produkty
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
agency
suitable for EPA 1613
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
with cap
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W217931
średnica butelki × wys.
(108 mm) (192 mm)
pojemność
(1,250 mL)
dopasowywanie
70-400 neck
Cechy i korzyści
- Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków
- Łatwe wyjmowanie zawartości
- Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
- Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
- Bursztynowe szkło sodowo-wapniowe USP typu III
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.