Kluczowe dokumenty
DWKBWP1000PGRAD
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Synonim(y):
BWP1000PGRAD
Wybierz wielkość
5 EA
259,00 zł
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
259,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BWP1000PGRAD
pojemność
1000 mL
Zastosowanie
Idealny do szerokiego zakresu zastosowań związanych z przechowywaniem i przygotowywaniem żywności
Cechy i korzyści
Autoklawowalny w temperaturze 121°C i odpowiedni do kontaktu z żywnością
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)