Butelki 12583 z szeroką szyjką z polipropylenu, wyposażone w szczelną nakrętkę bez wkładki, są łatwe do napełniania i autoklawowalne w temperaturze 121°C.
Zastosowanie
Idealny do zarządzania i przechowywania zarówno próbek ciekłych, jak i proszkowych
Cechy i korzyści
Nadaje się do zastosowań mających kontakt z żywnością
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)