Merck
DWK986736
WHEATON® liquid scintillation vial with attached PE cone lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986736, Fiolka scyntylacyjna z korkiem
Wybierz wielkość
500 EA
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
lips on vial transparent PET bottle
polyethylene liner
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986736
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
Fiolki do ciekłych scyntylacji z dołączonymi nakrętkami
  • Fiolki o pojemności 20 ml są wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości. Fiolki z nakrętkami są pakowane pojedynczo w tackach po 100 sztuk. Fiolki z zakrętkami pakowane oddzielnie są pakowane w worki polietylenowe po 100 sztuk i umieszczane na oddzielnej tacy. Pudełka zawierające 1000 fiolek są pakowane w pojedynczą plastikową torebkę z zakrętkami w osobnej torebce. Tacki po 100 fiolek są pakowane w folię termokurczliwą w celu ochrony przed zanieczyszczeniem.
  • Rozmiar 20 ml
  • Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości
  • Dostępne z dołączoną zakrętką lub z zakrętkami pakowanymi oddzielnie
  • Wymiary (śr. x wys.): 27 mm x 61 mm (z nakrętką)
  • Zapakowane w folię termokurczliwą
Cechy i korzyści
  • Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
  • Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)